M7949
Mitomicina C
≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces caespitosus
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
dark blue
pf
>360 °C
solubilidade
DMSO: 1.0 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
chave InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: A mitomicina C tem uma forte atividade antitumoral, especialmente contra células do tumor ascítico de Ehrlich, e forte ação bactericida contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic