C2618
Cytochalasin D
Ready Made Solution, from Zygosporium mansonii, 5 mg/mL in DMSO
Sinônimo(s):
Lygosporin A, Zygosporin A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Zygosporium mansonii
Nível de qualidade
forma
solution
concentração
5 mg/mL in DMSO
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
chave InChI
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - Solvent