M2128
Azul de tiazolil Brometo de tetrazólio
98%, powder
Sinônimo(s):
Brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio, Brometo de metil-tiazolil-difenil-tetrazólio, MTT
About This Item
Produtos recomendados
product name
Azul de tiazolil Brometo de tetrazólio, 98%
Ensaio
98%
forma
powder
cor
dark yellow
pf
195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL
ethanol: soluble 20 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- ensaio de proliferação.
- bioensaio de TNF (fator de necrose tumoral).
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH