L9781
Lithium dodecyl sulfate
BioReagent, for molecular biology, suitable for electrophoresis
Sinônimo(s):
Dodecyl lithium sulfate, Dodecyl sulfate lithium salt, Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
descrição
anionic
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.5% (GC)
peso molecular
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
temperatura de transição
cloud point >100 °C
absorção
≤0.05 at 260 nm (3% solution)
≤0.05 at 280 nm (3% solution)
adequação
suitable for electrophoresis
atividade externa
DNase and RNase, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.