681806
Ammonium lauryl sulfate solution
~30% in H2O
Sinônimo(s):
Ammonium dodecyl sulfate, Dodecyl sulfate ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
concentração
~30% in H2O
índice de refração
n20/D 1.374
densidade
1.02 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
chave InChI
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter