W302600
Citrato de sódio tribásico
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
Ensaio
≥99%
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1