L6135
Lectin from Arachis hypogaea (peanut)
biotin conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
PNA, Peanut agglutinin
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
biotin conjugate
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
peso molecular
120 kDa
composição
Protein, ≥80% Lowry
Extensão da rotulagem
~3 mol biotin per mol protein
técnica(s)
blood typing: suitable
fractionation: suitable
solubilidade
water: 1.00-1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in enzyme-linked micro plate assay to detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
- in Immunohistochemical double staining
- Immunohistochemical double staining for the detection of germinal centers
- in enzyme-linked microplate assayto detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3