L0401
Lectin from Lycopersicon esculentum (tomato)
FITC conjugate, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Lycopersicon esculentum agglutinin, LEA
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous solution
Extensão da rotulagem
2.0-6.0 mol FITC per mol lectin
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- for immunofluorescence staining
- for the quantification of vascular perfusion
- for the evaluation of gel perfusion efficiency
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.