L2140
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), biotin conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bandieraea simplicifolia
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma
lyophilized powder
potência
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
composição
Protein, ~95% E1%/280
Extensão da rotulagem
3-6 mol biotin per mol protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3