L4895
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
FITC conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
potência
<50 μg/mL agglutination activity
composição
Protein, ~50% Lowry
Extensão da rotulagem
~2 mol FITC per mol protein
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- to treat transfected cells for immunofluorescence
- to stereotaxically inject into mice for neuronal tracing
- in immunohistochemistry for the analysis of myocytes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.