L2895
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), FITC conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
potência
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
composição
Protein, ≥70% Lowry (balance sodium citrate)
Extensão da rotulagem
≥1 mol FITC per mol lectin
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3