D7008
Dihydroethidium
≥95% purity, powder
Sinônimo(s):
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Dihydroethidium, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
pink to very dark red
solubilidade
chloroform: 20 mg/mL
fluorescência
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells)
λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
chave InChI
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Ligação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.