Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
C6198
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonal de camundongo anti-actina, α-Músculo liso - Cy3
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-actina monoclonal, α-músculo liso, Alfa-actina 2 Cy3, Anticorpo alfa-actina de músculo liso - Cy3, SMA
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.772,00
0.2 ML
R$ 3.606,00
R$ 2.772,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.772,00
0.2 ML
R$ 3.606,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.772,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Descrição geral
A anti-actina monoclonal, de músculo liso α (isotipo de IgG2a de camundongo), é derivada do hibridoma 1A4 produzido pela fusão de células de mieloma de camundongo e esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados.
O anticorpo (também conhecido como anti-α-Sm-1) é específico para a isoforma única da α-actina do músculo liso. Ele reage especificamente com a α-actina do músculo liso em ensaios de immunoblotting e marca as células de músculo liso em cortes de tecido congeladas ou embebidas em parafina e fixadas em formalina.
Imunogênio
Decapeptídeo sintético na terminação N de α-actina de músculo liso.
Aplicação
A imunocitoquímica foi realizada em células do músculo liso de aortas bovinas usando o anticorpo monoclonal anti-ACTA2. As células foram cultivadas primeiro em lamínulas de vidro e fixadas em 50% de acetona/EtOH por 10 minutos a 4 graus.
Aplicações nas quais este anticorpo foi usado com sucesso, e os artigos revisados por pares associados, são fornecidos abaixo.
Citometria de fluxo/classificação celular (2 artigos)
Imunocitoquímica (3 artigos)
Imunofluorescência (13 artigos)
Imuno-histoquímica (27 artigos)
Western blotting (2 artigos)
Os cortes embebidos em parafina de enxertos de tecido de testículo de rato foram corados por imuno-histoquímica com anticorpo monoclonal de camundongo antimúsculo liso dirigido contra actina.
A análise por IHC do tecido cardíaco de camundongo corado com x-gal foi realizada usando o anticorpo primário, anticorpo monoclonal de camundongo antimúsculo liso dirigido contra actina, para identificar miofibroblastos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A actina do músculo liso é transitoriamente coexpressa com α-actina sarcomérica durante a miogênese em embriões de galinha e rato. Ela foi encontrada no trato de condução ventricular do coração de mamíferos adulto. É expressa em leiomiomas, leiomiossarcomas e leiomioblastomas, bem como em uma proporção de rabdomiossarcomas.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo albumina sérica bovina 1% e azida sódica 15 mM, como conservante.
Outras notas
Para visualizar um guia de seleção de anticorpos de actina acesse: www.sigmaaldrich.com/actin.
Informações legais
Cy é distribuído sob licença da Amersham Biosciences Limited.
Cy3 is a trademark of Cytiva
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Coexpression of alpha-sarcomeric actin, alpha-smooth muscle actin and desmin during myogenesis in rat and mouse embryos I. Skeletal muscle
Babai F, et al.
Differentiation, 44(2), 132-142 (1990)
Filipa Moraes et al.
Circulation research, 113(9), 1076-1086 (2013-07-31)
Arteriogenesis is the process of formation of arterial conduits. Its promotion is an attractive therapeutic strategy in occlusive atherosclerotic diseases. Despite the functional and clinical importance of arteriogenesis, the biology of the process is poorly understood. Synectin, a gene previously
Steven L Fabian et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1441-1453 (2012-02-22)
The Hedgehog (Hh) signaling pathway regulates tissue patterning during development, including patterning and growth of limbs and face, but whether Hh signaling plays a role in adult kidney remains undefined. In this study, using a panel of hedgehog-reporter mice, we
Rebeca Ortega et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(8), 1614-1628 (2019-07-12)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a pathological condition of permanent vessel dilatation that predisposes to the potentially fatal consequence of aortic rupture. SGLT-2 (sodium-glucose cotransporter 2) inhibitors have emerged as powerful pharmacological tools for type 2 diabetes mellitus treatment. Beyond
Carsten Rudat et al.
Circulation research, 111(2), 165-169 (2012-06-14)
The embryonic epicardium is a crucial cell source of the cardiac fibrous skeleton as well as of the coronary system. Genetic lineage tracing systems based on Wt1 regulatory sequences provided evidence that epicardium-derived cells also adopt a myocardial fate in
Artigos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.