Documentos
AB5539
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-neurofilamento H
Chemicon®, from chicken
Sinônimo(s):
NF-H
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, pig, bovine, feline, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Especificidade
Reconhece o neurofilamento pesado (NF-H). O anticorpo cora filamentos citoplasmáticos bem definidos nos corpos celulares neuronais e, especialmente, nos axônios.
Imunogênio
NF-H bovino purificado.
Aplicação
O anticorpo antineurofilamento H é um anticorpo contra neurofilamento para uso em IC, IH, IH(P) & WB.
Western blot: 1:1.000-1:10.000 usando ECL (quimioluminescência aprimorada). Reconhece uma banda de 200-220 kDa.
Imuno-histoquímica: 1:1.000-1:10.000 em seções de tecido congeladas ou incluídas em parafina. O fixador sugerido é paraformaldeído 4%.
Imunocitoquímica: 1:1.000-1:10.000 em células em cultura de tecidos fixados por um minuto em formalina 3,7% e um minuto em metanol a –20 °C.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Descrição-alvo
200 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgY de galinha purificada em PBS contendo azida de sódio 5mM.
Nota de análise
Controle
Controle positivo: cérebro.
Controle negativo: rim, fígado.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Computation identifies structural features that govern neuronal firing properties in slowly adapting touch receptors.
Lesniak, DR; Marshall, KL; Wellnitz, SA; Jenkins, BA; Baba, Y; Rasband, MN; Gerling, GJ; Lumpkin, EA
eLife null
Juan Miguel Jimenez-Andrade et al.
Bone, 46(2), 306-313 (2009-09-22)
Although musculoskeletal pain is one of the most common causes of chronic pain and physical disability in both developing and developed countries, relatively little is known about the nerve fibers and mechanisms that drive skeletal pain. Small diameter sensory nerve
Zu-Lin Chen et al.
Developmental biology, 327(1), 158-168 (2009-01-03)
Laminins have dramatic and varied actions on neurons in vitro. However, their in vivo function in brain development is not clear. Here we show that knockout of laminin gamma1 in the cerebral cortex leads to defects in neuritogenesis and neuronal
Lucas M Viana et al.
Hearing research, 327, 78-88 (2015-05-24)
Recent animal work has suggested that cochlear synapses are more vulnerable than hair cells in both noise-induced and age-related hearing loss. This synaptopathy is invisible in conventional histopathological analysis, because cochlear nerve cell bodies in the spiral ganglion survive for
Katarzyna Dover et al.
Nature communications, 7, 12895-12895 (2016-09-27)
Neurons in vertebrate central nervous systems initiate and conduct sodium action potentials in distinct subcellular compartments that differ architecturally and electrically. Here, we report several unanticipated passive and active properties of the cerebellar granule cell's unmyelinated axon. Whereas spike initiation