C7113
Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide antibody, Mouse monoclonal
clone 4901, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CALC, Anti-CCALCI, Anti-CGRP-I
Selecione um tamanho
R$ 1.057,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.057,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4901, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.5 μg/mL using rat α-CGRP
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALCA(796)
rat ... Calca(24241)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) recognizes rat α-CGRP. The antibody cross-reacts with human and dog α- and β-CGRP.
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)