L0517
Leukotriene B4
~100 μg/mL in ethanol, ≥97%
Sinônimo(s):
[5S,12R]-Dihydroxy-[6Z,8E,10E,14Z]-eicosatetraenoic acid
Ensaio
≥97%
forma
liquid
concentração
~100 μg/mL in ethanol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C[C@@H](O)\C=C\C=C\C=C/[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6-,14-10+,15-11-/t18-,19-/m1/s1
chave InChI
VNYSSYRCGWBHLG-AMOLWHMGSA-N
Informações sobre genes
human ... LTB4R(1241)
rat ... Ltb4r(59264)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research