L5501
L-lisina
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2,6-diaminocaproico
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-lisina, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
pf
215 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
chave InChI
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- como um suplemento em meio de cultura celular
- como substrato para enzimas como L-lisina oxidase (CE 1.4.3.14)
- como um componente de polímeros de polilisina
- como substrato para estudos de mecanismos de oxidação e glicação
- no preparo de lisina cobaltosa
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1