T2879
Tyramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, neuromodulator
Sinônimo(s):
4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylamine hydrochloride, Tyrosamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tyramine hydrochloride, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
pf
271-274 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
chave InChI
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Aplicação
- coinfused with adenosine in control subjects and patients in order to reduce leg blood flow by 50% without affecting arterial blood pressure
- labelled with fluorescence dyes (Atto 488 and Atto 655) to serve as a substrate for peroxidase in immunofluorescence analysis
- used in dimethylformamide, labelled with 5-(and-6)carboxyfluorescein, succinimidyl ester/biotin to serve as a substrate for peroxidase in tyramide signal amplification
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?