I0250
Imidazol
≥99% (titration), crystalline
Sinônimo(s):
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (titration)
forma
crystalline
Impurezas
≤0.005% Fluorescence blank (β-NADH equivalence.)
cor
white
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
solubilidade
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Protocolos
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.