Documentos Principais
I6758
Sigma-Aldrich
IPTG
≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Sinônimo(s):
β-D-1-tiogalactopiranosídeo isopropílico, β-D-tiogalactosídeo isopropílico, IPTG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O5S
Número CAS:
Peso molecular:
238.30
Beilstein:
4631
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
200
300
descrição
non-ionic
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
≤0.1% Dioxane
cor
white to off-white
faixa de pH útil
5-7 (50 g/L)
pf
105  °C ((221 °F))
solubilidade
water: 0.05 g/L, clear
aplicação(ões)
cell analysis
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
chave InChI
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Descrição geral
O isopropil β-D-Tiogalactopiranosídeo (IPTG) é um reagente de biologia molecular usado para induzir a expressão gênica em sistemas bacterianos. Ele imita a lactose, ligando-se à proteína repressora lac, levando à ativação do gene. O IPTG é fundamental para o estudo da regulação gênica, da expressão de proteínas e da produção de proteínas recombinantes, fornecendo informações valiosas para a pesquisa em biologia celular e molecular.
Aplicação
Foi utilizado o IPTG:
  • na indução da expressão de proteínas em Lactobacillus reuteri GroEL e mutantes
  • na indução da expressão de proteínas em Escherichia coli
O IPTG é comumente usado nos procedimentos de clonagem que requerem indução da atividade de β-galactosidase. Ele é usado em conjunto com X-Gal ou Bluo-Gal na seleção azul-branca de colônias bacterianas recombinantes que induzem a expressão do operon lac em Escherichia coli. O IPTG age ligando-se ao repressor lacI e alterando sua conformação, o que impede a repressão do gene lacZ que codifica a β-galactosidase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O IPTG é um análogo não-metabolizável da alolactose. Ele atua como um indutor que regula a atividade transcricional do promotor lac, um promotor usado para a expressão da proteína em E.coli.
Outras notas
Análogo de galactose não metabolizável.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Reconstituição
Uma solução-estoque (0,1 M) é preparada dissolvendo-se IPTG em água com posterior filtração estéril da solução. A concentração final de IPTG nas placas indicadoras deve ser 0,2 mM.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A self-inducible heterologous protein expression system in Escherichia coli
Briand L, et al.
Scientific Reports, 6 , 33037 -33037 (2016)
Bin Jiang et al.
Molecular metabolism, 59, 101462-101462 (2022-03-06)
Chronic inflammatory response plays a prominent role in obesity-related nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, the intrahepatic triggering mechanism of inflammation remains obscure. This study aimed to elucidate the role of serum amyloid A1 (SAA1), an acute-phase response protein, in
Alexandre M M Dias et al.
Journal of gastroenterology, 56(5), 442-455 (2021-03-31)
We previously showed that supernatants of Lactobacillus biofilms induced an anti-inflammatory response by affecting the secretion of macrophage-derived cytokines, which was abrogated upon immunodepletion of the stress protein GroEL. We purified GroEL from L. reuteri and analysed its anti-inflammatory properties
Prajna Jena et al.
Nanoscale, 12(6), 3731-3749 (2020-01-30)
The actin cytoskeleton is required for the maintenance of the cell shape and viability of bacteria. It remains unknown to which extent nanoparticles (NPs) can orchestrate the mechanical instability by disrupting the cytoskeletal network in bacterial cells. Our work demonstrates
João Paulo Fabi et al.
PloS one, 9(8), e105685-e105685 (2014-08-28)
Papaya (Carica papaya L.) is a climacteric fleshy fruit that undergoes dramatic changes during ripening, most noticeably a severe pulp softening. However, little is known regarding the genetics of the cell wall metabolism in papayas. The present work describes the
Artigos
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Protocolos
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.