RDD044
Imidazol
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri™, free-flowing
Sinônimo(s):
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
p.e.
256 °C (lit.)
pf
85-92 °C
88-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps to maintain product moisture and quality
Outras notas
Informações legais
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.