Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
I202
Sigma-Aldrich
Imidazol
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
68.08
Beilstein:
103853
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O imidazol é uma molécula biocompatível que é usada como estrutura polimérica (scaffold) para aplicações biomiméticas. Ele é usado como biorreagente com capacidade de estabelecer pontes de hidrogênio com fármacos e proteínas. Também pode ser usado como aditivo para a formação de eletrólito para aplicações em células de combustível.
Excelente para tampões na faixa de pH de 6,2-7,8
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Imidazol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0086000
Imidazol
Imidazol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazol
Imidazole Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sigma-Aldrich
IX0005
Imidazole
Imidazole and 1-methyl imidazole in phosphoric acid doped polybenzimidazole, electrolyte for fuel cells
Schechter A and Savinell RF
Solid State Ionics, 147(1-2), 181-187 (2002)
Imidazole-and imidazolium-containing polymers for biology and material science applications
Anderson EB and Long TE
Polymer, 51(12), 2447-2454 (2010)
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Artigos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.