I3657
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-2 from mouse
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IGFBP-2
Selecione um tamanho
R$ 5.994,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.994,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.125-0.5 mg per mL ED50
peso molecular
~35 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 29.4 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Igfbp2(16008)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?