Documentos Principais
GF144
Sigma-Aldrich
Proteína fator de crescimento epidérmico, recombinante humana
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
EGF
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Proteína fator de crescimento epidérmico, recombinante humana, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (SDS-PAGE)
atividade específica
≥1 x 10^7 U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Impurezas
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Fonte do produto: E.coli
O fator de crescimento epidérmico (EGF) é um fator de crescimento polipeptídico que estimula a proliferação de diversas células epiteliais e epidérmicas. O EGF humano é uma proteína de 6,2 kDa contendo 53 resíduos de aminoácidos.
Aplicação
Para a maioria das aplicações in vitro, o EGF exerce sua atividade biológica na faixa de concentração de 0,5 a 25,0 ng/ml. As células que respondem são (lista parcial): células epidérmicas mesoteliais.
Ligação
Substitui: GF001
forma física
Liofilizado a partir de fosfato de sódio 10 mM esterilizado por filtração, pH 7,5, sem aditivos.
Armazenamento e estabilidade
O EGF liofilizado, embora estável em temperatura ambiente, é melhor armazenado dessecado a -20 °C. Reconstitua em água para uma concentração de 0,1-1,0 mg/ml. Essa solução pode ser diluída em outras soluções tamponadas e armazenadas a 4 °C por 1 semana ou a -20 °C para uso futuro. O EGF reconstituído deve ser mantido a -20 °C em alíquotas não diluídas por até um ano.
Nota de análise
Atividade específica: O EGF humano totalmente biologicamente ativo quando comparado com padrões. No ED50, conforme determinado por sua atividade mitogênica dependente da dose em células 3T3 de BALB/c, é ≤ 0,1 ng/ml
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Lenka Munoz et al.
Cancer biology & therapy, 17(4), 355-363 (2016-01-23)
Inflammation is an important factor promoting the progression of glioblastoma. In the present study we examined the contribution of Ras signaling and TNFα/IL-1β cytokines to the development of the glioblastoma inflammatory microenvironment. Enhanced activation of Ras through de-regulated activation of
Weili Ma et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-21)
Magnetic iron oxide (Magnetite, Fe₃O₄) nanoparticles are widely utilized in magnetic resonance imaging (MRI) and drug delivery applications due to their superparamagnetism. Surface coatings are often employed to change the properties of the magnetite nanoparticles or to modulate their biological
Hui-Fang Guo et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-08)
Background: An experimental study was undertaken to determine the efficacy of the epidermal growth factor (EGF) with tocotrienol-rich fraction (TRF) cream in the wound-healing process on skin with deep partial-thickness burn in rats. Methods: A total of 180 Sprague-Dawley rats
Seonhee Kim et al.
Frontiers in microbiology, 12, 730892-730892 (2022-01-01)
Rabies is a zoonotic disease caused by rabies virus (RABV). As rabies advances, patients develop a variety of severe neurological symptoms that inevitably lead to coma and death. Unlike other neurotropic viruses that can induce symptoms of a similar range
Subhrangshu Guhathakurta et al.
International neurourology journal, 26(Suppl 2), S85-S93 (2022-12-13)
Deregulation of SNCA encoding α-synuclein (α-SYN) has been associated with both the familial and sporadic forms of Parkinson disease (PD). Epigenetic regulation plays a crucial role in PD. The intron1 of SNCA harbors a large unmethylated CpG island. Ten-eleven translocation
Protocolos
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Conteúdo relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.