T1428
apo-Transferrin bovine
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sinônimo(s):
Human serotransferrin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
iron, essentially free
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... TF(280705)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)