H8162
HIS-Select® Cobalt Affinity Gel
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Sinônimo(s):
cobalt affinity gel, cobalt charged agarose
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
prazo de validade
1 yr (when stored properly.)
técnica(s)
protein purification: suitable
Matriz
6% Beaded Agarose
capacidade
>15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
HIS-Select Cobalt Affinity Gel is an immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) product. The matrix for this affinity gel is 6% beaded agarose. The selectivity can be modulated with the inclusion of imidazole during chromatography. HIS-Select Cobalt Affinity Gel is durable and can capture recombinant proteins with histidine tags at a high flow rate. Recombinant proteins with His tags are bound using native, denaturing, or mild reducing conditions. The capacity of this affinity gel is typically >15 mg/mL of packed gel, determined with a His-tagged protein of molecular mass ~30 kDa.
Aplicação
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Investigue técnicas de interação entre proteínas com ensaios de pull-down, utilizando métodos de afinidade, pull-down de GST e coimunoprecipitação.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.