Documentos Principais
70691
Millipore
Ni-NTA His•Bind® Superflow Resin
Sinônimo(s):
Ni-NTA Resin
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
do not freeze
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ni-NTA His•Bind Superflow Resin is a medium-pressure compatible version of the Ni-NTA His•Bind Resin (Cat. No. 70666). It has all the same characteristics, except the agarose matrix has a higher level of crosslinking for higher bead rigidity. Ni-NTA His•Bind Superflow Resin has a binding capacity of 5–50 mg His•Tag fusion protein per ml resin and is compatible with FPLC or gravity-flow applications.
Advertência
Toxicity: Flammable (J)
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informações legais
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superflow is a trademark of Sterogene Bioseparations Inc.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1