F0500
Fast Blue RR Salt
crystalline
Sinônimo(s):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 24
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Nome do produto
Fast Blue RR Salt, crystalline
Formulário
crystalline
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
solubilidade
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
ε (coeficiente de extinção)
≥15000 at 326-332 nm
≥7000 at 390-396 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)