H0537
HIS-Select® HF Nickel Affinity Gel
Sinônimo(s):
Ni-NTA HF resin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
suspension
Nível de qualidade
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Matriz
Highly cross-linked 6% Beaded Agarose
capacidade
15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High selectivity for higher purity
- Unique non-charged hydrophilic linkage reduced non-specific binding
- Binding Capacity for histidine-tagged protein (His-tag protein) is greater than 15 mg/mL
- Highly cross-linked agarose matrix allows for purification under higher pressures
- Binding under denaturing or non-denaturing conditions
- One-step purification
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
88.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Investigue técnicas de interação entre proteínas com ensaios de pull-down, utilizando métodos de afinidade, pull-down de GST e coimunoprecipitação.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.