D9805
Fast Blue B Salt
Dye content ~95 %, Powder
Sinônimo(s):
o-Dianisidine bis(diazotized) zinc double salt, Azoic Diazo No. 48, DBB, Diazo Blue B, Naphthanil Diazo Blue B
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fast Blue B Salt, Dye content ~95 %
descrição
Technical grade
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, ~95%
cor
yellow to dark brown
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)-c2ccc([N+]#N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H12N4O2.4ClH.Zn/c1-19-13-7-9(3-5-11(13)17-15)10-4-6-12(18-16)14(8-10)20-2;;;;;/h3-8H,1-2H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
chave InChI
GPPKNJIWDULNQH-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
- Fast Blue B has been used in the acid phosphatase test in Clostridium perfringens.
- It has been used as a spraying agent in thin layer chromatography for the identification of separated components.
- It has also been used for the determination of the lipase activity.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?