H7166
IL-3 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Interleukin-3 human, IL-3
Selecione um tamanho
R$ 2.636,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.636,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-3 human, IL-3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤2 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 17-45 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
HumanZyme
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL3(3562)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com