H7416
IL-6 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Interleukin-6 human, IL-6
Selecione um tamanho
R$ 1.708,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.708,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-6 human, IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤2.0 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.00 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL6(3569)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Lipid Induced Insulin Resistance