This product is tested for the expansion of TF-1 cells. The activity is reported as the ED50 in nanograms per milliliter. The activity in International Units has not been established. The ED50 value is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h5166#product-documentation
H5166
Erythropoietin human
EPO, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EPO
Selecione um tamanho
R$ 4.061,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.061,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤5.0 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 36 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EPO(2056)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
-
Hi, we recently ordered this product, and I wonder how much international unit for this product of 10ug?
1 answer-