G0407
Granulocyte colony-stimulating factor human
G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
0.01-0.1 ng/mL
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
18.8 kDa (175 amino acids including N-terminal methionine)
embalagem
pkg of 5 and 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg (LAL test)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CSF3(1440)
Aplicação
- in culturing human neutrophils
- as a growth factor component of double layer granulocyte-macrophage colony-forming unit (CFU-GM) culture system for CD34+ cells
- to test its protective effects chronic liver damage model
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis