I1646
Interleukin-3 human
IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
hIL-3, IL-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (HPLC and SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤1.0 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
15 kDa
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL3(3562)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.