H0665
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor antibody produced in mouse
clone 24516, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-HGF
Selecione um tamanho
R$ 6.934,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.934,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24516, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL4(3565)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor recognizes human HGF. The antibody shows less that 0.25% cross-reactivity with recombinant human Macrophage Stimulating Protein (MSP).
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)