50185
Anti-Mouse-IgG - Atto 647N antibody produced in goat
contains 50% glycerol as stabilizer
Sinônimo(s):
Atto 647N-Anti-Mouse-IgG antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
Atto 647N conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
mouse
concentração
≥0.8 mg/mL IgG
técnica(s)
immunofluorescence: 5 μg/mL
fluorescência
λex 647 nm; λem 665 nm in PBS
adequação
in accordance for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.