H1404
Hepatocyte Growth Factor human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
Selecione um tamanho
R$ 2.150,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.150,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
1.0-20.0 ng/mL
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~80 kDa
embalagem
pkg of 5x5 μg
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1.0 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HGF(3082)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hepatocyte growth factor (HGF) is a potent mitogen for hepatocytes and a variety of other cells, including endothelial and epithelial cells, melanocytes, and keratinocytes.