H0652
Anti-Hepatocyte Growth Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-HGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HGF(3082)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor recognizes human HGF.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2