840524P
Avanti
DGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-diacyl-3-O-(α-D-galactosyl1-6)-α-D-galactosyl-sn-glycerol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Digalactosyldiacylglycerol (Plant)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
peso molecular
~926.77 g/mol (average based on fatty acid distribution)
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (840524P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840524P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840524P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
chave InChI
KDYAPQVYJXUQNY-KEOSPFNWSA-N
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)