GE27-4570-01
GST Bulk Kit
Cytiva 27-4570-01, pack of 1 kit
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 kit
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-4570-01
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- For rapid purification of GST-tagged Proteins using gravity flow columns or using batch purification with high specificity.
- Preserves Protein antigenicity and function.
- Yields up to 50 mg of pure Protein.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Protocolos
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.