Documentos Principais
GE17-0851-01
Colunas de dessalinização descartáveis PD 10
Cytiva 17-0851-01, pack of 30 pieces
Sinônimo(s):
Colunas de dessalinização descartáveis, colunas PD-10
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 30 pieces
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0851-01
condição de armazenamento
dry media
tamanho do leito
14.5 mm × 50 mm
volume do leito
8.3 mL
D.I. da coluna
15 mm
Matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
2-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Descrição geral
As colunas de dessalinização descartáveis PD-10 oferecem uma alternativa barata e conveniente aos procedimentos longos e complicados de diálise. Em questão de minutos, as amostras biológicas são dessalinizadas e os solutos de baixo peso molecular são removidos ou trocados, com excelente recuperação de macromoléculas.
As instruções das colunas de dessalinização descartáveis PD-10 foram atualizadas com dois protocolos novos de aplicação, gravidade ou centrifugação, para aumentar a flexibilidade do produto. O protocolo de gravidade possibilita uma simples limpeza de amostras com uma ou várias colunas em paralelo, sem necessidade de um sistema de purificação. O protocolo de rotação possibilita corridas em paralelos em uma centrífuga padrão com diluição mínima da amostra eluída.
Quatro adaptadores estão incluídos em cada pacote do produto para facilitar a centrifugação. Junto com o reservatório de tampão PD-10 LabMate, o tampão de lavagem e equilíbrio pode ser aplicado em uma só etapa usando o protocolo de fluxo gravitacional. Recomendam-se colunas PD-10 vazias para uso com meios a granel para preparo econômico e versátil de amostras.
Características e benefícios
  • Dessalinização e troca de tampão rápidas, econômicas e com alta recuperação, além de remoção de compostos de baixo peso molecular empacotados com o meio Sephadex® G-25.
  • Protocolos flexíveis permitem corridas por fluxo gravitacional ou centrifugação.
  • Fácil de usar e equilibrar; aplicar a amostra; eluir.
  • Preparação de amostras na faixa de 1,0 a 2,5 ml por fluxo gravitacional e 1,75 a 2,5 ml com centrifugação.
  • Dessalinize diversas amostras em paralelo, com uma capacidade de dessalinização >90%.
  • Recuperação na faixa de 70 a >95%.
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4-30 °C (4 a 8, meios usados etanol 20% ou NaOH 0,01 M)
Armazene a 4-30 °C (biocida Kathon CG/ICP 0,15%)
Esteja ciente de que este produto pode ser enviado 90 dias antes da data de vencimento. Para obter mais informações sobre a data de validade específica do lote, entre em contato com o serviço técnico.
Informações legais
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ye Guan et al.
eLife, 7 (2018-04-06)
Single-cell analysis is pivotal to deciphering complex phenomena like heterogeneity, bistability, and asynchronous oscillations, where a population ensemble cannot represent individual behaviors. Bulk cell-free systems, despite having unique advantages of manipulation and characterization of biochemical networks, lack the essential single-cell
Artigos
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Ver tudo
Protocolos
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.