GE17-0854-01
NAP™-10 20 ST
Cytiva 17-0854-01
Sinônimo(s):
NAP 10 Column
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 20 columns
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0854-01
condição de armazenamento
(.01 M NaOH)
tamanho de partícula
20-80 μm (dry)
Faixa de trabalho
2-13
capacidade
<1 mL binding capacity
Categorias relacionadas
Descrição geral
NAP™ Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Características e benefícios
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.