G4510
Glutathione−Agarose
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Glutathione-Agarose Resin, GSH-agarose, S-linked glutathione agarose
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
classe(s) química(is) do analito
proteins (GST)
Extensão da rotulagem
≥10 μmol per mL gel
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
matriz
4% cross-linked beaded agarose
ativação da matriz
epoxy
ligação da matriz
sulfur
espaçador de matriz
12 atoms (10 carbon)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to purify glutathione S-transferase (GST)-fused protein for generating polyclonal antibody M4P
- to incubate supernatant fractions for the purification of full-length p53 (aa 1-393) and its DNA-binding domain (aa 94-288)
- in affinity purification of the fusion protein
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Offers rapid, mild, non-denaturing, and highly selective purification of glutathione-binding enzymes.
- Has a shelf life of two years if stored properly desiccated at -20 °C.
- Binding capacity: 5-10 mg glutathione S-transferase per mL resin
Quantidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Ensaios, reagentes e protocolos de “pull-down” para investigar interações proteicas in vitro usando métodos de afinidade ou de pull-down com GST, purificação por afinidade em tandem (TAP) e de coimunoprecipitação.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.