GE27-1860-04
2′-Deoxycytidine 5′-Triphosphate, sodium (dCTP)
Cytiva 27-1860-04, pkg of 250 mg
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
embalagem
pkg of 250 mg
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-1860-04
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- For applications requiring dNTPs of high purity such as amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
- High Purity dNTPs are functionally tested in long PCR* to be PCR-qualified, and meet or exceed criteria for high-quality sequencing with Thermo Sequenase DNA Polymerase.
- High purity: > 98% triphosphate, as confirmed by chromatographic analysis and 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
- These dNTPs are supplied as solids. For high purity solutions dNTPs, see the improved "illustra™ Solutions dNTPs".
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)