Documentos Principais
646229
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
13C and 15N Labeled 2′deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt solution, dCTP-13C9,15N3 disodium salt solution
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 816,00
10 MG
R$ 3.389,00
25 MG
R$ 7.351,00
R$ 816,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 816,00
10 MG
R$ 3.389,00
25 MG
R$ 7.351,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H1415N3Na2O13P3
Peso molecular:
523.03
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 816,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+12
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)