G8790
Glicina
≥98.5%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glicina, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
fonte biológica
non-animal source
Agency
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensaio
≥98.5%
forma
powder
qualidade
meets EP, JP, USP testing specifications
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1