Documentos Principais
GE27-1880-04
2′-Deoxythymidine 5′-Triphosphate, sodium (dTTP)
Cytiva 27-1880-04, pkg of 250 mg
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
embalagem
pkg of 250 mg
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-1880-04
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
2′-Deoxythymidine 5′-Triphosphate, sodium (dTTP).
Aplicação
  • For applications requiring dNTPs of high purity such as amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • High Purity dNTPs are functionally tested in long PCR* to be PCR-qualified, and meet or exceed criteria for high-quality sequencing with Thermo Sequenase DNA Polymerase.
Características e benefícios
  • High purity: > 98% triphosphate, as confirmed by chromatographic analysis and 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
  • These dNTPs are supplied as solids. For high purity solutions dNTPs, see the improved "illustra Solutions dNTPs".
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
illustra is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)