Documentos Principais
GE17-5445-01
Percoll® PLUS
Cytiva 17-5445-01, pack of 1 L
Sinônimo(s):
silica-based colloidal medium , density gradient centrifugation media
About This Item
Código UNSPSC:
41105330
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile (LOW ENDOTOXIN (2 EU/ml))
Formulário
colloidal (Colloidal solution of silica particles coated with silane)
liquid (Suspension)
solution
embalagem
pack of 1 L
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5445-01
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
Colorless to slightly yellow
faixa de pH
8.9-9.9
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O Percoll® PLUS é um meio coloidal à base de sílica para a separação celular por centrifugação por gradiente de densidade. As partículas de sílica do meio são revestidas covalentemente com silano, o que proporciona estabilidade e longo prazo de validade ao produto. O revestimento de silano também oferece baixa osmolalidade e toxicidade, além de baixa viscosidade. O Percoll PLUS é envasado assepticamente e possui baixos níveis de endotoxinas, o que o torna adequado para separação celular em aplicações de pesquisa clínica.
A separação celular com o meio é realizada em condições brandas, facilitando o isolamento de diversas células, partículas subcelulares e vírus, quando é importante a preservação da viabilidade e integridade morfológica. A baixa toxicidade do Percoll PLUS assegura que, em geral, não seja necessária a remoção do meio das partículas celulares separadas.
Após o ajuste, o Percoll PLUS forma gradientes iso-osmóticos no intervalo de densidade de 1,0 a 1,3 g/ml. Esse intervalo de densidade é especialmente útil pois a maior parte das células, partículas subcelulares e vírus tem uma densidade flutuante de 1,0 a 1,2 g/ml no Percoll PLUS.
Aplicação
O Percoll PLUS pode ser usado em aplicações de centrifugação por densidade para o isolamento e a purificação de células, partículas subcelulares e vírus ematé aproximadamente 70 S. O meio oferece alta resolução e compatibilidade biológica. A osmolalidade intrínseca e a viscosidade baixas são particularmente úteis ao isolar organelas em que a manutenção da integridade da membrana é importante. O Percoll PLUS pode ser usado para gerar gradientes pré-formados, contínuos ou descontínuos. Sob força centrífuga moderada, as partículas coloidais que compreendem o Percoll PLUS se sedimentam para formar gradientes de densidade contínuos e suaves. Essa propriedade pode ser explorada em centrífugas verticais ou de ângulo fixo.
O meio também é adequado para aplicações em que é necessária a centrifugação em alta velocidade. Nesse caso, a amostra pode ser pré-misturada com o meio e separada posteriormente no gradiente contínuo formado in situ. Assim, a formação do gradiente
e a separação da amostra podem ser realizadas em uma única etapa.
Todos os experimentos descritos na literatura usando Percoll® também podem ser realizados com o Percoll PLUS.
Usado para gerar gradientes pré-formados, contínuos ou descontínuos em aplicações de centrifugação por densidade para o isolamento e a purificação de células, partículas subcelulares e vírus em até aproximadamente 70 S.
Características e benefícios
O Percoll® PLUS oferece:
  • Baixos níveis de endotoxinas (máx. 2 UE/ml)
  • Ausência de toxicidade para células e reatividade química muito baixa
  • Baixa osmolalidade: O Percoll PLUS pode ser ajustado facilmente com soro fisiológico, outras soluções salinas balanceadas ou outros meios de cultura celular para gerar gradientes que sejam completamente iso-osmóticos
  • Baixa viscosidade resultando em rápida formação de gradientes e separação de partículas em baixas forças centrífugas
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8