Documentos Principais
GE17-0891-01
Sigma-Aldrich
Percoll®
Cytiva 17-0891-01, pack of 1 L
Sinônimo(s):
Meio de gradiente de densidade Percoll
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Formulário
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
liquid (Suspension)
solution
embalagem
pack of 1 L
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0891-01
cor
Colorless to slightly yellow
faixa de pH
8.5-9.5
densidade
1.13 g/cm3
Descrição geral
Percoll® é um meio bem referenciado para centrifugação de células, vírus e partículas subcelulares em gradiente de densidade. Percoll® é composto de sílica coloidal revestida de polivinilpirrolidona (PVP).
Percoll® é um gradiente de densidade de baixa viscosidade para preparar células, partículas subcelulares e vírus maiores. A baixa viscosidade do meio permite a separação de células em gradientes pré-formados em poucos minutos, usando baixas forças de centrifugação (200 a 1000 × g). O meio está disponível em frascos de 250 ml e 1 l que são fáceis de abrir e podem ser fechados novamente.
Percoll® consiste em partículas de sílica (15 a 30 nm de diâmetro) revestidas com polivinilpirrolidona (PVP) não dialisável. A concentração de PVP livre é de apenas 1% a 2%. Percoll® é atóxico, quase inerte quimicamente e não adere a membranas. Os gradientes de Percoll® podem ser formados dentro de uma faixa de densidade de 1,0 a 1,3 g/ml e são completamente isosmóticos.
Se não for aberto, o Percoll® pode ser armazenado em temperatura ambiente por cinco anos. A -20 °C, ele pode ser armazenado apenas por até seis meses. Quando armazenado a -20 °C, ocorre a formação de gradientes após o descongelamento, o que requer que o frasco seja misturado antes do uso. Os gradientes pré-formados podem ser armazenados durante várias semanas sem que a configuração do gradiente mude, desde que o gradiente não seja congelado. Percoll® pode ser tamponado dentro da faixa de pH entre 5,5 e 10,0 sem que haja mudanças em suas propriedades. Se o pH ficar abaixo de 5,5, pode ocorrer gelificação. A gelificação também pode ser causada pela presença de cátions divalentes, um efeito que é exacerbado em altas temperaturas.
Aplicação
Usado em soluções salinas balanceadas, soro fisiológico ou sacarose 0,25 M.
Características e benefícios
  • Para separar células, partículas subcelulares e vírus maiores (até ~70S) em condições brandas que preservem a viabilidade e a integridade morfológica.
  • Atóxico para células.
  • Ajustável para força iônica e pH fisiológicos.
  • Os gradientes podem ser pré-formados ou gerados espontaneamente por centrifugação a velocidades moderadas em um rotor em ângulo.
  • Os gradientes são completamente isosmóticos e abrangem uma faixa de densidades de até 1,3 g/ml.
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4-30 ºC ()
Esteja ciente de que este produto pode ser enviado 90 dias antes da data de vencimento. Para obter mais informações sobre a data de validade específica do lote, entre em contato com o serviço técnico.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jean-Christophe Beltra et al.
Immunity, 52(5), 825-841 (2020-05-13)
CD8+ T cell exhaustion is a major barrier to current anti-cancer immunotherapies. Despite this, the developmental biology of exhausted CD8+ T cells (Tex) remains poorly defined, restraining improvement of strategies aimed at "re-invigorating" Tex cells. Here, we defined a four-cell-stage developmental framework
Jamie S Church et al.
Glia, 65(6), 883-899 (2017-03-03)
Oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) are present throughout the adult brain and spinal cord and can replace oligodendrocytes lost to injury, aging, or disease. Their differentiation, however, is inhibited by myelin debris, making clearance of this debris an important step for
Qun Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 28212-28220 (2020-10-28)
Somatic mutations are major genetic contributors to cancers and many other age-related diseases. Many disease-causing somatic mutations can initiate clonal growth prior to the appearance of any disease symptoms, yet experimental models that can be used to examine clonal abnormalities
Joseph R Albe et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007833-e1007833 (2019-06-21)
Rift Valley fever virus (RVFV) causes severe disease in livestock concurrent with zoonotic transmission to humans. A subset of people infected with RVFV develop encephalitis, and significant gaps remain in our knowledge of how RVFV causes pathology in the brain.
Ailan Zhang et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 10(2), 309-326 (2020-04-25)
In short-bowel syndrome (SBS), inadequate intestinal adaptation is responsible for the majority of complications, including sepsis, liver failure, and death. In this study, we sought to further delineate the adaptive response to identify potential therapeutic targets. We performed a 75%
Protocolos
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.